Merck
Z227331
Fritte für Supelco® Filter
stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 5 ea
Porengröße
2.0 μm
Anwendung
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.