Fortfahren mit
MISP00002
Edelstahl-Fritte für Microfil®-Halterungen
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
shipped in
ambient
General description
Die Fritte für Edelstahlhalterungen ist ein Zubehörteil für das Microfil® Filtrationssystem. Das Microfil®-Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Microfil®-Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Die Fritten sind für eine maximale Durchflussrate entwickelt.
Application
Die Fritte für Edelstahlhalterungen ist ein Zubehörteil für das Microfil® Filtrationssystem und wird in der allgemeinen mikrobiologischen Analyse von Bier, Mineralwasser, der pharmazeutischen Produktanalyse, der Umweltanalyse, bei Keimbelastungstests und der Wasserüberwachung eingesetzt.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EZFITMIHEMIACTUB01MIACFD201
description
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
description
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
description
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
description
For use with 250 mL Microfil® funnels
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
compatibility
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1), pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
-
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
manufacturer/tradename
Microfil®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)