Merck
Z227323
Supelco® Vorsäulenfilter
Direct-connect, PEEK
Synonym(e):
TM=["Supelco"] Guard Column Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PEEK
Beschreibung
starter kit
Parameter
100 °C max. temp.
5000 psi max. pressure
Bohrung
0.015 in.
Allgemeine Beschreibung
Direktanschluß; schützt analytische Säulen und Vorsäulen. Unser Vorsäulenfilter kann direkt von Hand in eine Vorsäule oder analytische Säule mit Valco-kompatiblen Endfittings geschraubt werden. Er besteht aus einer PEEK-Kappe und -Körper und einer 2μm-Edelstahlfritte. Für ein metallfreies System bestellen Sie bitte die Ersatzfritten aus PEEK/PTFE (Kat.Nr. 57430-U) separat.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Questions
  1. Hi l want to know more information about this Suprlcp Precolumn Filter, is this the plastic one or steel one? Is this the only filter or it is the whole precolumn within the filter? Could you please send me a picture about this product?
    1 answer
    1. This product is made of polyetheretherketone (PEEK), which is a high-performance plastic. The filter is secured between the two end pieces.
      Images are provided below.
      See the links below to review the compatible stainless steel frits;
      Z227331, pore size 2.0 ?m
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/z227331
      Z290874, pore size 0.5 ?m
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/z290874