Merck
59037
Säulenfritten
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
Synonym(e):
0,5 μm-Poren
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
for Conventional Column Hardware (compression style)
Verpackung
pkg of 10 ea
Durchmesser
1/8 in.
Dicke
0.039 in.
Porengröße
0.5 μm
Allgemeine Beschreibung
Wählen Sie Fritten mit 0.5 μm-Poren, um Packungsmaterial mit 3 μm-Partikeln festzuhalten, Fritten mit 2 μm-Poren bei größeren Partikeln.
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.[1]
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)