Merck
Y0000853
Fluvoxamin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluvoxamin-Maleat, (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-1-pentanon-O-(2-aminoethyl)-oxim-maleat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluvoxamine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChIKey
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Fluvoxamine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anton J L M van Balkom et al.
Psychotherapy and psychosomatics, 81(6), 366-374 (2012-09-12)
To compare the effectiveness of second-step treatment with cognitive therapy (CT) versus fluvoxamine in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) who are nonresponsive to exposure in vivo with response prevention (ERP). A 12-week randomized controlled trial at an outpatient clinic in
Shohei Matsunami et al.
Behavioural brain research, 233(2), 577-586 (2012-06-12)
Behavioural effects of fluvoxamine (FLV, selective serotonin reuptake inhibitor) were examined in 1-2 week old domestic chicks. Chicks were tested in an I-shaped maze equipped with a feeder (ON feeder) that served 1 or 2 grains of millet at gradually
Md Shenuarin Bhuiyan et al.
Journal of pharmacological sciences, 121(3), 177-184 (2013-02-23)
Depression is associated with a substantial increase in the risk of developing heart failure and is independently associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. Inversely, cardiovascular disease can lead to severe depression. Thus, therapy with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
Tomihisa Niitsu et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 32(5), 593-601 (2012-08-29)
Cognitive impairments in schizophrenia are associated with suboptimal psychosocial performance. Several lines of evidence have suggested that endoplasmic reticulum protein sigma-1 receptors were involved in cognitive impairments in patients with schizophrenia and that the sigma-1 receptor agonist fluvoxamine was effective
Donatella Marazziti et al.
Human psychopharmacology, 27(4), 397-402 (2012-07-19)
In this study, we explored the possible relationships between plasma fluvoxamine levels and clinical features and/or response in adult obsessive-compulsive disorder (OCD) patients treated with this drug for 6 months. Twenty OCD outpatients of both sexes who were already taking