Wichtige Dokumente
476300
Sigma-Aldrich
Myriocin, Mycelia sterilia
A potent immunosuppressant.
Synonym(e):
Myriocin, Mycelia sterilia
Größe auswählen
5 MG
CHF 158.00
CHF 158.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 158.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H39NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 158.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - JX3890000
Assay
≥95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@]([C@@H](O)[C@H](O)C\C=C\CCCCCCC(=O)CCCCCC)(CO)C(=O)O
InChI
1S/C21H39NO6/c1-2-3-4-10-13-17(24)14-11-8-6-5-7-9-12-15-18(25)19(26)21(22,16-23)20(27)28/h9,12,18-19,23,25-26H,2-8,10-11,13-16,22H2,1H3,(H,27,28)/b12-9+/t18-,19+,21+/m1/s1
InChIKey
ZZIKIHCNFWXKDY-GNTQXERDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potentes Immunsuppressivum. Zeigt eine 10- bis 100-fach stärkere immunsuppressive Wirkung als Cyclosporin A. Hemmt wirksam die Serin-Palmitoyltransferase (SPT; Ki = 280 pM) und blockiert dadurch die Ceramid-Synthese. Unterbricht die Substrathaftung von Melanomzellen. Hemmt die Zellproliferation und induziert die Apoptose in der IL-2-abhängigen murinen zytotoxischen T-Lymphozyten-Zelllinie CTLL-2.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Serin-Palmitoyltransferase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-Ki: 280 pM gegen Serin-Palmitoyltransferase
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hanada, K., et al. 2000. Biochem. Pharmacol.59, 1211.
Chen, J.K., et al. 1999. Chem. Biol. 6, 221.
Hidari, K.I.P.J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 14636.
Nakamura, S., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1255.
Mikaye, Y., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 211, 396.
Fujita, T., et al. 1994. J. Antibiot. 47, 208.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Fujita et al.
The Journal of antibiotics, 47(2), 208-215 (1994-02-01)
A potent immunosuppressive activity was found in the culture broth of the fungus Isaria sinclairii (ATCC 24400). The metabolite, ISP-I ((2S,3R,4R)-(E)-2-amino-3,4-dihydroxy-2- hydroxymethyl-14-oxoeicos-6-enoic acid, myriocin = thermozymocidin) suppressed the proliferation of lymphocytes in mouse allogeneic mixed lymphocyte reaction, but had no
Song Yu et al.
Foods (Basel, Switzerland), 12(13) (2023-07-14)
Human health is seriously threatened by mycotoxin contamination, yet health risk assessments are typically based on just one mycotoxin, potentially excluding the additive or competitive interactions between co-occurring mycotoxins. In this investigation, we evaluated the individual or combined toxicological effects
J K Chen et al.
Chemistry & biology, 6(4), 221-235 (1999-04-01)
Myriocin is a natural product that potently induces apoptosis of a murine cytotoxic T lymphocyte cell line (CTLL-2) and inhibits a serine palmitoyltransferase (SPT) activity that has been detected in cell extracts and is thought to initiate sphingolipid biosynthesis. Because
S Nakamura et al.
The Journal of biological chemistry, 271(3), 1255-1257 (1996-01-19)
In our previous study, the sphingosine-like immunosuppressant, ISP-1, was found to suppress the proliferation of an interleukin-2-dependent cytotoxic T cell line, CTLL-2, through the inhibition of serine palmitoyltransferase, which catalyzes the committed step of sphingolipid biosynthesis. Analysis of the effect
Y Miyake et al.
Biochemical and biophysical research communications, 211(2), 396-403 (1995-06-15)
ISP-1/myriocin is a new type of remarkably potent immunosuppressant, the structure of which is homologous to sphingosine. ISP-1/myriocin inhibited the proliferation of an IL-2-dependent mouse cytotoxic T cell line, CTLL-2, at nanomole concentrations. ISP-1/myriocin inhibits serine palmitoyltransferase activity at picomole