Merck
Y0000271
Oxaliplatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexandiamin-N,N′)[ethandioato(2-)-O,O’]-platin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O4Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxaliplatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
InChIKey
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Oxaliplatin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bernard Nordlinger et al.
The Lancet. Oncology, 14(12), 1208-1215 (2013-10-15)
Previous results of the EORTC intergroup trial 40983 showed that perioperative chemotherapy with FOLFOX4 (folinic acid, fluorouracil, and oxaliplatin) increases progression-free survival (PFS) compared with surgery alone for patients with initially resectable liver metastases from colorectal cancer. Here we present
Noriho Iida et al.
Science (New York, N.Y.), 342(6161), 967-970 (2013-11-23)
The gut microbiota influences both local and systemic inflammation. Inflammation contributes to development, progression, and treatment of cancer, but it remains unclear whether commensal bacteria affect inflammation in the sterile tumor microenvironment. Here, we show that disruption of the microbiota
S M E Engelen et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(10), 2311-2320 (2013-04-11)
The purpose of this multicenter cohort study was to evaluate whether a differentiated treatment of primary rectal cancer based on magnetic resonance imaging (MRI) can reduce the number of incomplete resections and local recurrences and improve recurrence-free and overall survival.
Tom Waddell et al.
The Lancet. Oncology, 14(6), 481-489 (2013-04-19)
EGFR overexpression occurs in 27-55% of oesophagogastric adenocarcinomas, and correlates with poor prognosis. We aimed to assess addition of the anti-EGFR antibody panitumumab to epirubicin, oxaliplatin, and capecitabine (EOC) in patients with advanced oesophagogastric adenocarcinoma. In this randomised, open-label phase
F Sclafani et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(8), 1430-1436 (2014-03-04)
RAS mutations predict resistance to anti-epidermal growthfactor receptor (EGFR) monoclonal antibodies in metastatic colorectal cancer. We analysed RAS mutations in 30 non-metastatic rectal cancer patients treated with or without cetuximab within the 31 EXPERT-C trial. Ninety of 149 patients with
Questions
  1. Hello, Could you tell me the quantity of Y0000271 Oxaliplatin European Pharmacopoeia (EP) reference standard.  Bonjour, Pourriez-vous m'informer de la quantité de Y0000271 Oxaliplatine Standard de référence de la Pharmacopée européenne (EP). 
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Each vial contains 250 mg of Oxaliplatin.
      Please see the link below to visit the European Pharmacopeia website for more information and to download the product leaflet: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0000271