Merck
SU860213
Supelco
2in1-Kit, Flächchen mit Polypropylen-Schraubkappe un Septum
pkg of 100, volume 4 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100
Verfügbarkeit
not available in USA
AD × H
14.7 mm × 45 mm
Septumdicke
1.5 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)