27047
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Materialien
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
15 mm × 45 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Verwandte Kategorien
Anwendung
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)