Merck
SU860134
Supelco
Headspace-Fläschchen, flache Oberkante, flacher Boden
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass (hydrolytic class 3)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal, 20 mm
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD
31 mm
Durchm. × H
31 mm × 101 mm
Volumen
50 mL
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)