Merck
SU860084
Supelco
Crimpverschluss mit PTFE/Butyl-Septum (Pharma-Fix)
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE-faced butyl
aluminum seal
Beschreibung
Pharma-Fix septum
Leistungsmerkmale
open center
Härte
50 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 3.0 mm
Kompatibilität
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)