Merck
854979
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septa
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum seal
gray PTFE/butyl rubber
Leistungsmerkmale
open center (10mm opening)
Härte
50 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 0.118 in.
Kompatibilität
for use with 20mm crimp seal vials
Allgemeine Beschreibung
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents many organic solvents: acetic acid (<50%), acetonitrile, acetone, alcohols, DMSO, phenol and are not compatible with alkanes, benzene, carbon disulfide, chlorinated solvents and cyclohexane.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)