Merck
SU860010
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3 mm × 5 mil, silver aluminum seal (10mm opening), open center, (silicone blue transparent/PTFE transparent), pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
(silicone blue transparent/PTFE transparent)
silver aluminum seal (10mm opening)
Leistungsmerkmale
open center
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD
20 mm
Durchm. × Gesamtdicke × PTFE-Stärke
20 mm × 3 mm × 5 mil
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp top vial
Anwendung
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).[1]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)