Merck
SAAR191696
Schwefelsäure -Lösung
1 N, 0.5 M
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352322
Verpackung
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191696LL)
Konzentration
0.5 M
1 N
Dichte
1.03 g/mL
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For laboratory use only
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)