Fortfahren mit
1.09072
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 45.00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 47.30
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 175.00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 252.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
CHF 45.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Our Titripac® packaging avoids contamination of the solution and creates less waste. The box is fully recyclable.
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure, c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, characterization, and cytotoxicity studies of nanocellulose extracted from okra (Abelmoschus Esculentus) fiber: In dieser Studie wird Schwefelsäure für die Synthese und Charakterisierung von Nanocellulose aus Okrafasern verwendet, um ihr Potenzial für biomedizinische Anwendungen zu bewerten (Hossen et al., 2024).
  • Synthesis and characterization of mesoporous V-Mo-MCM-41 nanocatalysts: Enhancing efficiency in oxalic acid synthesis: Untersucht die Verwendung von Schwefelsäure bei der Synthese von V-Mo-MCM-41-Nanokatalysatoren, um deren Effizienz bei der Oxalsäuresynthese zu verbessern (Suliman Al Ebraheem et al., 2024).
  • Studies on (polytrimethylene terephthalate)/graphene oxide/f-MWCNT hybrid nanocomposites: Untersucht die Herstellung von hybriden Nanokompositen unter Verwendung von Schwefelsäure und hebt deren verbesserte mechanische und thermische Eigenschaften hervor (Rath et al., 2024).
  • Probing the dynamics and bottleneck of the key atmospheric SO(2) oxidation reaction by the hydroxyl radical.: Untersucht die Rolle von Schwefelsäure bei der atmosphärischen Oxidation von SO₂ und liefert Erkenntnisse über Luftqualität und Klimawandel (Yuan et al., 2024).
  • Preparation of Bio-Based Polyurethane Coating from Citrullus colocynthis Seed Oil: Characterization and Corrosion Performance: In dieser Forschungsarbeit wird Schwefelsäure für die Synthese von Polyurethanbeschichtungen auf Biobasis verwendet und ihre Korrosionsbeständigkeit und ihr Nutzen für die Umwelt bewertet (Alshabebi et al., 2024).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac-Verpackung® - alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden - weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,4975–0,5025 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0015 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: SX1243K-6
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.090741.603131.09981
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. USP, suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf