Merck
RAD168
radiello Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling Ammonia (NH3), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Agentur
NIOSH 6015, 6016
OSHA ID-188
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Matrix
microporous PE impregnated with phosphoric acid
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling Ammonia (NH3)
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Haftungsausschluss
* Hinweis: Dieses Produkt ist in der Methode nicht offiziell angegeben, es kann jedoch für die Verwendung mit den in der Methode aufgeführten Verbindungen geeignet sein. *
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Spatial and temporal variability of ammonia and other inorganic aerosol species
Day, D.E., et al.
Atmospheric Environment, 61, 490-498 (2012)
Trends in atmospheric nitrogen and sulphur deposition in northern Belgium
Staelens, J., et al.
Atmospheric Environment, 49, 186-196 (2012)
Evaluation of airborne particles at the Alhambra monument in Granada, Spain
Horemans, B., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 429-438 (2011)
Artikel
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.