Merck
RAD1201
radiello Diffusionskörper
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
Synonym(e):
TM=["radiello"] Diffusive Bodies
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethylene body
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello Code 120-1
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Dicke × Diffusionsschichtdicke
1.7 mm × 18 mm
Farbe
blue
Porengröße
25 μm average pore size
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for sampling light sensitive compounds
Allgemeine Beschreibung
Ein radiello ist im Wesentlichen ein radialsymmetrischer Diffusionssammler.
Die Diffusionskörper nehmen die Radiello Kartuschen-Adsorbentien während der Probenahme auf. Die Diffusionskörper haben ein Gewinde an einem Ende, mit dem sie einfach an die dreieckige Radiello Trägerplatte montiert werden können. Anders als bei den meisten Kartuschen-Adsorbentien, können die Diffusionskörper wiederverwendet und nach Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel gespült werden. Die Diffusionskörper nehmen auch Staub auf (besonders bei Außenmessungen), sodass nach 4-5 Einsätzen der Austausch empfohlen wird.
Die Abmessungen sind 60 mm Höhe x 16 mm Durchmesser. Erhältlich sind vier verschiedene Diffusionskörper. Jeder mit Applikations-spezifischem Design.
Anwendung
Ein radiello Diffusionssammler kann für die Thermodesorption bei der passiven Probennahme in einer vergleichenden Studie zur Beurteilung der relativen Leistungsfähigkeit der aktiven und passiven Probenahmeverfahren für die Analyse der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in der Umgebungsluft verwendet werden. Eine radiello Kartusche mit Carbograph 4 kann ebenfalls zur Diffusionssammlung eingesetzt werden, um die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in der Arbeitshygiene- und der Umgebungsluftüberwachung zu bestimmen. Ein radiello Diffusionssammler kann außerdem zur Überwachung der Kadaver-VOC, die bei der Zersetzung von Schweinekörpern in drei Biotopen (Feld, Wald und Stadt) freigesetzt werden, verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monitoring of NO2 in the ambient air with passive samplers before and after a road reconstruction event
Stranger, M., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 90 (2), 93-98 (2008)
A Piechocki-Minguy et al.
The Science of the total environment, 366(1), 55-64 (2005-09-13)
Personal NO(2) exposure measurements were achieved during two campaigns in a large northern France city. These campaigns were following an innovating approach based on sequential exposure measurements by diffusive samplers distinguishing four categories of microenvironments ("home", "other indoor places", "transport"
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Mayenite based supports for atmospheric NOx sampling
Cucciniello, R., et al.
Atmospheric Environment, 79, 666-671 (2013)
Spatial and temporal variability of ammonia and other inorganic aerosol species
Day, D.E., et al.
Atmospheric Environment, 61, 490-498 (2012)
Artikel
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.