Merck
RAD120
radiello Diffusionskörper
white, configured for general use, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethylene body
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello Code 120
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Dicke × Diffusionsschichtdicke
1.7 mm × 18 mm
Farbe
white
Porengröße
25 μm average pore size
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for general use
Allgemeine Beschreibung
Die Diffusionskörper nehmen die Radiello Kartuschen-Adsorbentien während der Probenahme auf. Die Diffusionskörper haben ein Gewinde an einem Ende, mit dem sie einfach an die dreieckige Radiello Trägerplatte montiert werden können. Anders als bei den meisten Kartuschen-Adsorbentien, können die Diffusionskörper wiederverwendet und nach Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel gespült werden. Die Diffusionskörper nehmen auch Staub auf (besonders bei Außenmessungen), sodass nach 4-5 Einsätzen der Austausch empfohlen wird.
Die Abmessungen sind 60 mm Höhe x 16 mm Durchmesser. Erhältlich sind vier verschiedene Diffusionskörper. Jeder mit Applikations-spezifischem Design.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joseph G Allen et al.
The Science of the total environment, 426, 113-119 (2012-04-25)
In December 2008, the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) began receiving reports about odors, corrosion, and health concerns related to drywall originating from China. In response, a detailed environmental health and engineering evaluation was conducted of 41 complaint and
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Field evaluation of two diffusive samplers and two adsorbent media to determine 1,3-butadiene and benzene levels in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 40 (40), 7686-7695 (2006)
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
C Minoia et al.
The Science of the total environment, 192(2), 163-182 (1996-12-02)
A study using individual dosimetry to evaluate the daily inhaled dose of sixteen aromatic and aliphatic hydrocarbons in three groups of primary school children, living in three Italian towns with 50,000 inhabitants or less, (Treviglio-Lombardy; Poggibonsi-Tuscany; Valenza-Piedmont) is presented. The
Artikel
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.