Merck
RAD147
radiello Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EPA TO-8
NIOSH 2549
OSHA 32
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption)
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Haftungsausschluss
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for the compound(s) listed in the method*
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Uptake rate behavior of tube-type passive samplers for volatile organic compounds under controlled atmospheric conditions
Walgraeve, C., et al.
Atmospheric Environment, 45 (32), 5872-5879 (2011)
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
Rocco Rella et al.
The Science of the total environment, 487, 255-259 (2014-05-03)
The proofing treatment of the floor slabs with a solvent based material and successive treatment with epoxy resin resulted in significant air contamination in a primary school. The contamination caused illnesses in many occupants of school. The GC/MS investigations of
Artikel
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.