Merck
RAD1203
radiello Diffusionskörper
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
silicone body (strengthened by SS net)
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello Code 120-3
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Dicke
50 μm
Farbe
, permeative
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for anaesthetic gases and vapors
Allgemeine Beschreibung
Die Diffusionskörper nehmen die Radiello Kartuschen-Adsorbentien während der Probenahme auf. Die Diffusionskörper haben ein Gewinde an einem Ende, mit dem sie einfach an die dreieckige Radiello Trägerplatte montiert werden können. Anders als bei den meisten Kartuschen-Adsorbentien, können die Diffusionskörper wiederverwendet und nach Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel gespült werden. Die Diffusionskörper nehmen auch Staub auf (besonders bei Außenmessungen), sodass nach 4-5 Einsätzen der Austausch empfohlen wird.
Die Abmessungen sind 60 mm Höhe x 16 mm Durchmesser. Erhältlich sind vier verschiedene Diffusionskörper. Jeder mit Applikations-spezifischem Design.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
J Dekeirsschieter et al.
Forensic science international, 189(1-3), 46-53 (2009-05-09)
Forensic entomology uses pig carcasses to surrogate human decomposition and to investigate the entomofaunal colonization. Insects communicate with their environment through the use of chemical mediators, which in the case of necrophagous insects, may consist in the cadaveric volatile organic
Rocco Rella et al.
The Science of the total environment, 487, 255-259 (2014-05-03)
The proofing treatment of the floor slabs with a solvent based material and successive treatment with epoxy resin resulted in significant air contamination in a primary school. The contamination caused illnesses in many occupants of school. The GC/MS investigations of
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
Artikel
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.