Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
radiello
™
Diffusionskörper
Products
Produktkategorie
accessories (2)
Farbe
Hersteller
Anwendung
Packungsgröße
Porengröße (µm)
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
RAD120
radiello
™
Diffusionskörper,
white, configured for general use, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD1201
radiello
™
Diffusionskörper,
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD1202
radiello
™
Diffusionskörper,
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD1203
radiello
™
Diffusionskörper,
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20