Wichtige Dokumente
PHL89533
Peiminin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Fritillarin, Osnovanin, Raddeanin, Verticinon
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
O[C@@]1(C)[C@@]2([H])CC[C@]3([H])[C@@]([H])(C[C@@]([C@]4(C)[C@]5([H])C[C@@H](O)CC4)([H])[C@@]3([H])CC5=O)[C@]2([H])CN6[C@@]1([H])CC[C@H](C)C6
InChI
1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
InChIKey
IQDIERHFZVCNRZ-YUYPDVIUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)