If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Wichtige Dokumente
408719
Polyethylenimin, verzweigt
average Mw ~800 by LS, average Mn ~600 by GPC
Synonym(e):
Ethylendiamin, verzweigt, PEI
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~600 by GPC
average Mw ~800 by LS
Brechungsindex
n20/D 1.5240
Dichte
1.050 g/mL at 25 °C
SMILES String
N1CC1.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H5N/c3-1-2-4;1-2-3-1/h1-4H2;3H,1-2H2
InChIKey
SFLOAOINZSFFAE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Mit PEI imprägnierte Bambuskohle kann als CO2-Adsorbens verwendet werden. Zahlreiche Aminogruppen in PEI können aufgrund ihrer Säure-Base-Wechselwirkung mit CO2 reagieren und die Adsorptionskapazität von Bambuskohle verbessern.
Es kann außerdem zum Herstellen von vernetzten wasserlöslichen Polymeren mit hoher Koordinationsfähigkeit mit organischen Arzneimittelmolekülen eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verzweigtes PEI weist bessere Komplexierungs- und Pufferkapazitäten auf.
- Hohe Ionenaustauschkapazität und Affinität für Proteine.
- SignifikanteDNA-Transfereffizienz.
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
356.0 °F
Flammpunkt (°C)
180 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
1) What is the maximum wt % absorption of CO2 relative to the weight of PEI 2) Does PEI liquid absorb CO2 by surface absorption/adhesion - or by diffusion into the fluid?
1 answer-
Theoretically, it’s about equal amounts of CO2 and PEI by mass. The effective monomeric unit of the PEI is the (-CH2CH2NH-) group, with a formula weight of 43.07. The formula weight of carbon dioxide is 44.01. Each monomeric unit of the PEI can react with one molecule of CO2, and since 43.07 is so close to 44.01, the weight of the PEI and the CO2 would be almost the same. Practically speaking, the reaction is probably not 100% efficient.
The PEI absorbs the CO2 by a chemical reaction…an acid-base reaction. Carbon dioxide in aqueous solution is sometimes referred to as carbonic acid. (CO2 + H2O ---> H2CO3) And the amino groups of the PEI are the base. The reaction product is a protonated amine (-NH3 + or -NHR2 +) with a bicarbonate anion (HCO3 - ) as the counterion.Helpful?
-
-
Is this product soluble in water ?
1 answer-
This material is readily soluble in water, ethanol, methanol, isopropanol, and n-propanol. In addition, the product is partially soluble in ethyl acetate, toluene, and xylene. Other sources report that this PEI is also soluble in chloroform.
Helpful?
-
-
What is the percentage of Polyethylenimine in the solution?
1 answer-
This product is considered a neat/pure material. It just happens to be a liquid at room temperature, but it is not in solution; there is no solvent added.
Helpful?
-
-
What is the n value in the structure of this PEI?
1 answer-
The n value in the structure is not determined.
Helpful?
-
-
What's the molar ratio of primary, secondary and tertiary amines?
1 answer-
The molar ratio of the primary, secondary, and tertiary amines is not determined. However, the amine value is approximately 576 (primary and secondary). This product is PEI800 and equivalent to Lupasol FG.
See the link below for a paper that suggests a general amine ratio (Table 6):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872989/Helpful?