Merck
PHL86292
Angustifolin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Jamaicensin
Größe auswählen
5 MG
CHF 1’080.00
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 1’080.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=CC[C@@H]([C@]1([H])C2)NC[C@@](C1)([H])[C@]3([H])N2C(CCC3)=O
InChI
1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1
InChIKey
VTIPIBIDDZPDAV-FVCCEPFGSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)