Merck
900264
Sigma-Aldrich
(−)-Spartein
Synonym(e):
(−)-Lupinidin
Größe auswählen
500 MG
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 133.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChIKey
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)