Merck
PHL86291
Albin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
5 MG
CHF 1’320.00
CHF 1’320.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 1’320.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.78
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’320.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C=CN2[C@]([C@]3([H])[C@@H](CC=C)NC[C@@]([H])(C3)C2)([H])C1.Cl
InChI
1S/C14H20N2O/c1-2-3-13-12-6-10(8-15-13)9-16-5-4-11(17)7-14(12)16/h2,4-5,10,12-15H,1,3,6-9H2/t10-,12+,13+,14+/m0/s1
InChIKey
QJVOZXGJOGJKPT-IGHBBLSQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)