Merck
PHL86293
Multiflorin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
5 MG
CHF 1’050.00
CHF 1’050.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 1’050.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’050.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1)C=CN2[C@@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@]4([H])CCCCN4C3
InChI
1S/C15H22N2O/c18-13-4-6-17-9-11-7-12(15(17)8-13)10-16-5-2-1-3-14(11)16/h4,6,11-12,14-15H,1-3,5,7-10H2/t11-,12-,14-,15+/m0/s1
InChIKey
HQSKZPOVBDNEGN-NZBPQXDJSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)