Merck
PHL85746
Glucohesperin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Glucoalissin Kaliumsalz, Glucohesperalin Kaliumsalz, Kalium-6-methylsulfinylhexylglucosinolat
Größe auswählen
5 MG
CHF 818.00
CHF 818.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 818.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H26KNO10S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.65
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 818.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCC[S](=O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C14H27NO10S3.K/c1-27(20)7-5-3-2-4-6-10(15-25-28(21,22)23)26-14-13(19)12(18)11(17)9(8-16)24-14;/h6,9,11-19H,2-5,7-8H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t9-,11-,12+,13-,14+,27?;/m1./s1
InChIKey
BDLUVSSWDSFVKQ-ZIVZQWEYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)