Merck
PHL80459
Geniposidsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1S,4aS,7aS)-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,5,7a-tetrahydro-7-(hydroxymethyl)-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid
Größe auswählen
10 MG
CHF 398.00
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 398.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@@](C(CO)=CC3)([H])[C@@]3([H])C(C(O)=O)=CO2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H22O10/c17-3-6-1-2-7-8(14(22)23)5-24-15(10(6)7)26-16-13(21)12(20)11(19)9(4-18)25-16/h1,5,7,9-13,15-21H,2-4H2,(H,22,23)/t7-,9-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
InChIKey
ZJDOESGVOWAULF-OGJQONSISA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)