S2424
Stigmasterol
~95%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-24-ethyl-5,22-cholestadien, 5,22-Stigmastadien-3β-ol, Stigmasterol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~95%
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
165-167 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 50 mg/ml
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChIKey
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Angaben zum Gen
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol