Merck
S1270
Sigma-Aldrich
β-Sitosterol
synthetic, ≥95%
Synonym(e):
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterin, 5-Stigmasten-3β-ol
Größe auswählen
10 MG
CHF 364.00
25 MG
CHF 802.00
100 MG
CHF 2’190.00
CHF 364.00
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 364.00
25 MG
CHF 802.00
100 MG
CHF 2’190.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.71
Beilstein:
1916165
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 364.00
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChIKey
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Anwendung
β-Sitosterol hat folgende Anwendungen:
  • Untersuchung seiner Fähigkeit, die Eignung von zwei Pollen zu verbessern[1]
  • als Standard bei der Reinheitsbestimmung von Sterolen[2]
  • als Standard bei der quantitativen genetischen Analyse[3]
  • als Standard bei der Schätzung von pflanzlichen Sterolen[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Durch eine erhöhte Verabreichung von β-Sitosterol wird Cholesterin während der Absorption verdrängt. Dies steigert die fäkale Ausscheidung.[5] Es reguliert bekanntlich die intestinale Immunität.[6]
Ein Phytosterol, dessen Struktur derjenigen von Cholesterin stark ähnelt und das Östrogenaktivität an den Tag legt. Hemmt die Proliferation von menschlichen Leukämiezellen mittels Zellzyklus-Arrest bei G2/M, Endoreduplikation und Polymerisierung von α-Tubulin sowie Mikrotubuli.[7]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Essence of Anesthesia Practice E-Book, 657-657 (2010)
Dong-Oh Moon et al.
Cancer letters, 264(2), 181-191 (2008-03-04)
beta-Sitosterol (SITO) is a potentially valuable candidate for cancer chemotherapy, however the cellular and molecular mechanisms responsible for its anti-cancer activity are unknown. Therefore, we attempted to elucidate the mechanisms responsible for SITO-induced anti-proliferation in human leukemia cells. Treatment with
Sterol limitation in a pollen-fed omnivorous lady beetle (Coleoptera: Coccinellidae)
Pilorget L, et al.
Journal of Insect Physiology, 56(1), 81-87 (2010)
Lipid Analyses of Four Types of Fish From Manitoba Lakes
Moghadasian MH, et al.
EC nutrition, 1(2), 41-48 (2009)
Polymeric Biomaterials: Medicinal and Pharmaceutical Applications, 2, 162-162 (2013)
Questions
  1. is it HPLC grade?
    1 answer
    1. This product is not an HPLC grade and is intended for general research use. The purity is determined by GC.