Wichtige Dokumente
CRM78295
1-Octadecen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdichte
0.71 (vs air)
Produktlinie
TraceCERT®
Selbstzündungstemp.
482 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChIKey
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)