Wichtige Dokumente
74740
1-Octadecen
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
α-Octadecene, AlphaPlus 1-Octadecene, Neodene 18
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.71 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
482 °F
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChIKey
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?