Dokumente
8.22112
Sigma-Aldrich
1-Octadecene
for synthesis
Synonym(e):
1-Octadecene, 1-Octadecylene
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
EG-Index-Nummer:
204-012-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥91.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
3.6 cSt(40 °C)
bp
315 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
17-18 °C
Übergangstemp.
flash point 154 °C
Dichte
0.79 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChIKey
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Chromatographic applications: 1-Octadecene is utilized in the design of smart temperature-sensitive terpolymeric hydrogels for diverse applications in liquid chromatography, enhancing phase separation and analytical performance (Zhao et al., 2024).
  • Enhancement of optical materials: Used in the stabilization of perovskite nanocrystals, 1-Octadecene contributes to significant improvements in the optical performance of these materials, relevant in display technology and photovoltaics (Bommireddy et al., 2024).
  • Quantum dot synthesis: The compound facilitates the synthesis of CdSe quantum dots for polymer optical fiber technology, showing its critical role in the development of advanced optical materials (Kiczor and Mergo, 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 91.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
309.2 °F
Flammpunkt (°C)
154 °C