Merck
CRM46914
Supelco
Patulin -Lösung
certified reference material, 100 μg/mL in chloroform, ampule of 1 mL
Synonym(e):
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-on, PAT
Größe auswählen
1 ML
CHF 156.00
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 156.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
100 μg/mL in chloroform
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
InChIKey
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Patulin ist ein Mycotoxin, das von mehreren Schimmelspezies produziert wird. Es kommt in Obst vor, insbesondere in Äpfeln, Fruchtsaft, Apfelwein und Obstkompott. Aufgrund ihrer stark toxischen Eigenschaften wurde diese Verbindung bereits in zahlreichen Studien untersucht.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1