31519
Ethoxyquin
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-chinolin, 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
InChIKey
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Air sensitive: Handle under argon
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?