Merck
CRM46904
Supelco
cis-11-Vaccensäuremethylester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Synonym(e):
cis-11-Octadecensäure-methylester, cis-Vaccensäuremethylester
Größe auswählen
1 ML
CHF 54.00
CHF 54.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 54.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 54.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
10 mg/mL in heptane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O(C)C(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3.99 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)