Merck
cis-11-Vaccensäuremethylester certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
cis-11-Vaccensäuremethylester
cis-11-Vaccensäuremethylester certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Synonym(e):
cis-11-Octadecensäure-methylester, cis-Vaccensäuremethylester
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.49
Products
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
Produktreihe
Format
Qualitätsstufe