18919-1AMP
FAME Mix, C4-C24
certified reference material, wt. % (varied)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Konzentration
wt. % (varied)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat (solventless)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sonstige Hinweise
Analyt
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..