Wichtige Dokumente
CRM38382
Cinnamylalkohol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
250 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChIKey
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)