Wichtige Dokumente
CRM38358
Flamprop-M-isopropyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES String
CC(C)OC(=O)[C@H](C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(F)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H19ClFNO3/c1-12(2)25-19(24)13(3)22(15-9-10-17(21)16(20)11-15)18(23)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3/t13-/m0/s1
InChIKey
IKVXBIIHQGXQRQ-ZDUSSCGKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)