The surface charge and empirical formula of this product hve not been determined. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC323473/
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 280.00 |
Über diesen Artikel
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥99% (SDS-GE)
Biological source:
human semen
CHF 280.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein einkettiges 26-kDa-Glykoprotein, das 237 Aminosäuren enthält und das von dem dem menschlichen Chromosom 19 zugeordneten Kallikrein-Gen kodiert wird. Es wird spezifisch vom menschlichen Prostatagewebe exprimiert und ist ein hochabundantes proteolytisches Enzym, das in der Samenflüssigkeit exprimiert wird.[1]
Biochem/physiol Actions
Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist eine androgenregulierte Serinprotease, die spezifisch vom Prostatagewebe erzeugt und in das Lumen sekretiert wird. PSA im Sperma spaltet im seminalen Koagulum vorhandene Semenogeline. Der PSA-Gesamtspiegel ist im Serum von Prostatakrebs(PCa)-Patienten erhöht. PSA fungiert als potenzieller Biomarker für PCa.[2][1] Serumproteasehemmer wie α1-Antichymotrypsin (α1-ACT), α2-Macroglobulin (α2-M) und andere Akutphasenproteine bilden irreversible Komplexe mit zirkulierendem PSA und behindern die proteolytische Aktivität des PSA.
Das prostataspezifische Antigen (PSA), ein Glykoprotein der glandulären Kallikrein-Familie, ist eine Serinprotease mit Chymotrypsin-ähnlicher enzymatischer Aktivität. Zirkulierendes PSA liegt in freien und an Proteasehemmern gebundenen Formen vor. Untersuchungen des Verhältnisses von freien und Hemmstoff-gebundenen Formen können sich bei der Diagnose von Prostatakrebs als hilfreich erweisen.
Glykoprotein der glandulären Kallikrein-Familie
Physical form
Lösung in 10 mM Tris, 0,1 % Natriumazid, pH 8,0
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human semen | biological source human semen | biological source human | biological source human |
| assay ≥99% (SDS-GE) | assay ≥95% (SDS-GE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥99% (SDS-PAGE) |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostataspezifisches Antigen aus Humansperma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hello, I would like to get some information about PSA Antigen from human semen. What is the surface charge and could you send the Empirical Formula.