Merck
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
Größe auswählen
100 G
CHF 278.00
1 KG
CHF 1’460.00
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 278.00
1 KG
CHF 1’460.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
NB.21
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Diol-funktionalisiertes Kieselgel sphärisch,
Qualität
standard
Form
powder
Zusammensetzung
carbon content, 4.0-7.0%
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~300 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
diol-functionalized silica
Partikelgröße
40-75 μm
Porengröße
110 Å pore size
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)