Wichtige Dokumente
53698
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Synonym(e):
Silica gel
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kieselgel, 40-75 μm particle size
Qualität
high-purity grade
Form
powder
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
450-550 m2/g
Verlust
~5% loss on drying
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
200-400 mesh
40-75 μm
Porengröße
0.7-0.9 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pH-Wert
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?