58338C40
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SUPELCOSIL™ LC-NH2-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
SUPELCOSIL™
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?