Fortfahren mit
808024
TSKgel® G6000PWXL HPLC-Säule
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32110501
UNSPSC Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for USP L38, suitable for USP L39
manufacturer/tradename
Tosoh 08024
parameter
≤0.5 M salt concentration, ≤20% organic solvent, 1 mL/min flow rate, 20 bar max. pressure, 80 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
particle size
13 μm
pore size
>1000 Å pore diameter
operating pH
2-12
separation technique
size exclusion (SEC)
storage temp.
2-8°C
General description
Verwenden Sie TSKgel® G6000PWXL-Säulen für die Analyse von wasserlöslichen linearen Polymeren mit Molekülmassen von bis zu 8 Millionen Da. Die kleinere Teilchengröße der Säulen vom Typ PWXL liefern eine 1,7-fach höhere Auflösung als ihr PW-Gegenstück, weswegen Säulen vom Typ PWXL sich besser für Analysezwecke eignen.
Physical form
In Wasser transportiert.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
805765805109808021
description
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
description
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
description
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
description
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
30 cm × 7.5 mm
L × I.D.
60 cm × 7.5 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
matrix
polymer particle platform
matrix
polymer particle platform
matrix
polymer particle platform
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
particle size
13 μm
particle size
17 μm
particle size
17 μm
particle size
7 μm
pore size
>1000 Å pore diameter
pore size
>1000 Å pore diameter
pore size
>1000 Å
pore size
200 Å pore diameter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)