Merck
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® HPLC Columns
pkg of 10 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns, pkg of 10 ea
Materialien
stainless steel frit
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 03411
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
0.50 μm
Allgemeine Beschreibung
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns are manufactured from 316-grade stainless steel. If the top frit plugs, the entire end-fitting can be removed and replaced.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.