Merck
802375
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Synonym(e):
Tubing, SS
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 02375
Methode(n)
HPLC: suitable
L × AD × ID
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)