Merck
54259-U
Supelco
Großvolumiges SPE-Reservoir
PTFE body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 3
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE body
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 3
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
25 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Allgemeine Beschreibung
Dank großvolumiger SPE-Reservoirs kann das Leerraumvolumen von standardmäßigen SPE-Röhrchen aus Polypropylen vergrößert werden. Da diese Reservoirs für einen direkten Anschluss an die Kolbenöffnung des SPE-Röhrchens ausgelegt sind, sind sie ideal geeignet für Schwerkraftanwendungen, bei denen ein größeres Leerraumvolumen benötigt wird.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)