Merck
57120-U
Supelco
SPE-Vakuumpumpenfalle-Kit
Synonym(e):
SPE Vacuum Pump Trap Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Wenn sie zwischen ein Visiprep SPE-Vakuum-Extraktionsgerät und die Vakuumquelle geschaltet ist, hält diese SPE-Vakuumfalle jede Flüssigkeit zurück, die durch die SPE-Kartuschen gesaugt wird und verhindert so eine Verunreinigung der Pumpe. Das einfach zusammenzubauende Kit enthält eine Polypropylenfilterflasche, einen gebohrten Gummistopfen, 4" (10 cm) Polypropylenschlauch und 5ft. (1,5 m) Vakuumschlauch aus rotem Gummi.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)